Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 1160 PLN
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115892
Numer CAS: 886497-98-9