Drukuj
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 2380 PLN
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 133…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077453
Numer CAS: 119385-80-7