Drukuj
Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 147 PLN
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy 99%
Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃F₄NO₂
Temp. topnienia: 181…187 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007647
Numer CAS: 944-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-409-6