Drukuj
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 110 PLN
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formuła: C₇H₆F₃NS
MW: 193.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…103 °C/8mmHg
Gęstość: 1.351 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040926
Numer CAS: 372-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-744-4