Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 1160 PLN
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115890
Numer CAS: 86256-24-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II