Drukuj
2-Nitro-4-trifluorometyloanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 73.1 PLN
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-trifluorometyloanilina 97%
2-Nitro-4-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 105…109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007155
Numer CAS: 400-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-926-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III