Drukuj
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 218 PLN
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007365
Numer CAS: 121-01-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III