Drukuj
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 662 PLN
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formuła: C₇H₈F₃N₃
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068119
Numer CAS: 172648-55-4