Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 110 PLN
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 65…66 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972700
Numer CAS: 436799-33-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III