Drukuj
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Aminomethyl)-3-fluoroaniline
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 363 PLN
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₉FN₂
Temp. Wrzenia: 78…80 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042483
Numer CAS: 175277-93-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III