Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 870 PLN
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 207…208 °C
Gęstość: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007834
Numer CAS: 2357-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-095-7