Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 211 PLN
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…81 °C/20mmHg
Gęstość: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007653
Numer CAS: 535-52-4