Drukuj
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 103 PLN
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formuła: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Temp. topnienia: 350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092989
Numer CAS: 2926-29-6