Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 276 PLN
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/18mmHg
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007831
Numer CAS: 393-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-886-7