Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 110 PLN
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C
Gęstość: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00061242
Numer CAS: 144851-61-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III