Drukuj
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 174 PLN
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅FN₂
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015477
Numer CAS: 77326-36-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III