Drukuj
6-Fluoroanthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 160 PLN
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. topnienia: 165…172 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00067781
Numer CAS: 434-76-4