Drukuj
Kwas 4-fluoroantranilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 450 PLN
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
Kwas 4-fluoroantranilowy 98%
Kwas 4-fluoroantranilowy
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 192…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075553
Numer CAS: 446-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-163-9