Drukuj
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2,4-Difluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 182 PLN
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formuła: C₁₁H₈F₂N₂O
Temp. topnienia: 95…7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067802
Numer CAS: 175135-63-4