Drukuj
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 145 PLN
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042155
Numer CAS: 654-70-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III