Drukuj
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 73.1 PLN
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄ClF₃N₂
Temp. topnienia: 86…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042154
Numer CAS: 79456-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 401-670-0