Drukuj
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 2440 PLN
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.58 g/mol
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042153
Numer CAS: 57729-79-0