Drukuj
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10677-100G PC10677-25G PC10677-5G
APOSPC10677-100GEA 1640 PLN
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G APOSPC10677-5G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Formuła: C₅HCl₂F₃N₂
Temp. topnienia: –48 to –46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09910264
Numer CAS: 16097-64-6