Drukuj
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 4160 PLN
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.923 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038457
Numer CAS: 99725-12-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III