Drukuj
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 305 PLN
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina 97%
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 214…218 °C
Gęstość: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042563
Numer CAS: 39885-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 254-674-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III