Drukuj
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 472 PLN
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368719
Numer CAS: 886763-09-3