Drukuj
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3,3-Trifluoropropionylchloride
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 714 PLN
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formuła: C₃H₂ClF₃O
MW: 146.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…72 °C
Gęstość: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00800953
Numer CAS: 41463-83-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III