Drukuj
Methyl bromodifluoroacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 160 PLN
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formuła: C₃H₃BrF₂O₂
Temp. Wrzenia: 96 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06248118
Numer CAS: 683-98-7
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II