Drukuj
2-Chloro-5-trifluorometyloanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 110 PLN
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-trifluorometyloanilina 98%
2-Chloro-5-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 82…83 °C/9mmHg
Temp. topnienia: 44477 °C
Gęstość: 1.428 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007673
Numer CAS: 121-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-475-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III