Drukuj
4-Bromotetrafluorophenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PC10598-10G PC10598-1G PC10598-5G
APOSPC10598-10GEA 1420 PLN
APOSPC10598-10G APOSPC10598-1G APOSPC10598-5G
4-Bromotetrafluorophenol 96%
4-Bromotetrafluorophenol
Formuła: C₆HBrF₄O
Temp. Wrzenia: 76…77 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246024
Numer CAS: 1998-61-4