Drukuj
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 110 PLN
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅FN₂
MW: 136.1300 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368709
Numer CAS: 53312-80-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III