Drukuj
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 255 PLN
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. topnienia: 55…59 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095000
Numer CAS: 133059-43-5