Drukuj
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 1400 PLN
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formuła: C₁₆H₁₃FO₃
MW: 272.28 g/mol
Temp. topnienia: 209…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173647
Numer CAS: 175136-19-3