Drukuj
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 2,3-Difluorophenylthiourea
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 356 PLN
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formuła: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Temp. topnienia: 137…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368705
Numer CAS: 572889-25-9