Drukuj
2-Fluoropropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 240 PLN
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formuła: C₃H₅FO₂
Temp. Wrzenia: 66…67 °C/30mmHg
Gęstość: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06247714
Numer CAS: 6087-13-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II