Drukuj
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 731 PLN
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₆H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659551
Numer CAS: 1647-89-8