Drukuj
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 1380 PLN
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formuła: C₁₅H₁₂FNO₄
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659573
Numer CAS: 885949-79-1