Drukuj
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 1380 PLN
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Formuła: C₁₆H₁₄BrFO₃
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659574
Numer CAS: 885949-81-5