Drukuj
2,4-Difluoropyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1056-5G PC1056-10G PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA 1500 PLN
APOSPC1056-5G APOSPC1056-10G APOSPC1056-1G
2,4-Difluoropyrimidine 98%
2,4-Difluoropyrimidine
Formuła: C₄H₂F₂N₂
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Gęstość: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972830
Numer CAS: 2802-61-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III