Drukuj
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 160 PLN
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09 g/mol
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00456802
Numer CAS: 6921-22-8