Drukuj
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 482 PLN
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Formuła: C₅H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 97…99 °C
Gęstość: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001161
Numer CAS: 3512-17-2
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II