Drukuj
2,3,5-Trifluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10551-25G PC10551-5G PC10551-100G
APOSPC10551-25GEA 685 PLN
APOSPC10551-25G APOSPC10551-5G APOSPC10551-100G
2,3,5-Trifluoropirydyna 98%
2,3,5-Trifluoropirydyna
Formuła: C₅H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 102 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001162
Numer CAS: 76469-41-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III