Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 1340 PLN
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 39…45 °C
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657686
Numer CAS: 436799-32-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III