Drukuj
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 1570 PLN
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Formuła: C₉H₇BFNO₂
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664131
Numer CAS: 745784-10-5