Drukuj
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 211 PLN
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Temp. topnienia: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411557
Numer CAS: 174669-73-9