Drukuj
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 110 PLN
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₂FN
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039349
Numer CAS: 823-56-3