Drukuj
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 466 PLN
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791309
Numer CAS: 7542-64-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III