Drukuj
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10516-100G PC10516-25G PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA 153 PLN
APOSPC10516-100G APOSPC10516-25G APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formuła: C5H2ClF2N
Temp. Wrzenia: 135 °C
Gęstość: 1,442 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039314
Numer CAS: 89402-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 410-090-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III