Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 691 PLN
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 144…146 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973763
Numer CAS: 732306-26-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III