Drukuj
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 131 PLN
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formuła: C₅H₂BrF₂N
Temp. Wrzenia: 36…37 °C/0,6mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840197
Numer CAS: 660425-16-1